Print…
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501748-1G PC501748-250MG
APOSPC501748-1GEA 58 EUR
APOSPC501748-1G APOSPC501748-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline 95%
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₆BrF₂NO
Peso Molecular: 238.029 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18390858
Número CAS: 1261875-41-5