Print…
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501723-1G PC501723-250MG PC501723-5G
APOSPC501723-1GEA 509 EUR
APOSPC501723-1G APOSPC501723-250MG APOSPC501723-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrF₂O
Peso Molecular: 223.015 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28737915
Número CAS: 1499465-33-6