Print…
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501704-1G PC501704-250MG PC501704-5G
APOSPC501704-1GEA 335 EUR
APOSPC501704-1G APOSPC501704-250MG APOSPC501704-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₆BrF₂NO
Peso Molecular: 238.029 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15526767
Número CAS: 1258650-63-3