Print…
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501694-1G PC501694-250MG PC501694-5G
APOSPC501694-1GEA 783 EUR
APOSPC501694-1G APOSPC501694-250MG APOSPC501694-5G
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₆BrF₂NO
Peso Molecular: 238.029 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18390862
Número CAS: 87967-37-1