Print…
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501692-1G PC501692-250MG
APOSPC501692-1GEA 574 EUR
APOSPC501692-1G APOSPC501692-250MG
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₄BrFO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28967912
Número CAS: 1781503-02-3