Print…
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
PC501684-1G PC501684-5G PC501684-25G
APOSPC501684-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501684-1G APOSPC501684-5G APOSPC501684-25G
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone 95%
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13689251
Número CAS: 1210824-63-7