Print…
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501671-1G PC501671-250MG PC501671-5G
APOSPC501671-1GEA 75.4 EUR
APOSPC501671-1G APOSPC501671-250MG APOSPC501671-5G
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₅FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22544368
Número CAS: 1289005-85-1