Print…
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501662-1G PC501662-250MG
APOSPC501662-1GEA 435 EUR
APOSPC501662-1G APOSPC501662-250MG
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Fórmula: C₉H₇FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24685410
Número CAS: 97711-50-7