Print…
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501657-1G PC501657-250MG
APOSPC501657-1GEA 343 EUR
APOSPC501657-1G APOSPC501657-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrF₂O
Peso Molecular: 223.015 g/mol
Ponto de Fusão: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28737914
Número CAS: 1807071-21-1