Print…
2-Fluoro-6-formylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501654-1G PC501654-250MG PC501654-5G
APOSPC501654-1GEA 594 EUR
APOSPC501654-1G APOSPC501654-250MG APOSPC501654-5G
2-Fluoro-6-formylbenzoic acid
2-Fluoro-6-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 7-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Fórmula: C₈H₅FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28357171
Número CAS: 1289266-50-7