Print…
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501598-1G PC501598-5G
APOSPC501598-1GEA 31.9 EUR
APOSPC501598-1G APOSPC501598-5G
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Peso Molecular: 170.138 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15202208
Número CAS: 214554-16-2