Print…
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501590-100MG PC501590-1G PC501590-250MG PC501590-5G
APOSPC501590-100MGEA 0 EUR
APOSPC501590-100MG APOSPC501590-1G APOSPC501590-250MG APOSPC501590-5G
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Peso Molecular: 170.138 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17287664
Número CAS: 816449-68-0