Print…
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501584-1G PC501584-250MG PC501584-5G
APOSPC501584-1GEA 270 EUR
APOSPC501584-1G APOSPC501584-250MG APOSPC501584-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde, tech
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrF₂O
Peso Molecular: 220.999 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18642940
Número CAS: 154650-59-6