Print…
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501567-10G PC501567-1G PC501567-5G
APOSPC501567-10GEA 1160 EUR
APOSPC501567-10G APOSPC501567-1G APOSPC501567-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23713104
Número CAS: 651026-99-2