Print…
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501531-1G PC501531-250MG PC501531-5G
APOSPC501531-1GEA 29 EUR
APOSPC501531-1G APOSPC501531-250MG APOSPC501531-5G
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₇BrFNO₂
Peso Molecular: 248.049 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17276516
Número CAS: 1342063-52-8