Print…
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
PC501516-1G PC501516-250MG PC501516-5G
APOSPC501516-1GEA 85.7 EUR
APOSPC501516-1G APOSPC501516-250MG APOSPC501516-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃ClFNO₄S
Peso Molecular: 239.609 g/mol
Ponto de ebulição: 145 °C
Ponto de Fusão: 69…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11858095
Número CAS: 1146290-36-9
UN: 3261
ADR: 8 II