Print…
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501506-1G PC501506-250MG PC501506-5G
APOSPC501506-1GEA 241 EUR
APOSPC501506-1G APOSPC501506-250MG APOSPC501506-5G
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃F₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13194832
Número CAS: 1378671-81-8
UN: 1993
ADR: 3,III