Print…
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501495-1G PC501495-250MG PC501495-5G
APOSPC501495-1GEA 0 EUR
APOSPC501495-1G APOSPC501495-250MG APOSPC501495-5G
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂F₅I
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28396364
Número CAS: 910787-71-2