Print…
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501479-1G PC501479-250MG
APOSPC501479-1GEA 975 EUR
APOSPC501479-1G APOSPC501479-250MG
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₈H₃F₃INO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28515363
Número CAS: 1929606-72-3