Print…
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501473-1G PC501473-5G PC501473-25G
APOSPC501473-1GEA 71.2 EUR
APOSPC501473-1G APOSPC501473-5G APOSPC501473-25G
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆FIO₂
Ponto de ebulição: 67…69 °C (2 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12032199
Número CAS: 1260830-14-5