Print…
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501464-1G PC501464-250MG PC501464-5G
APOSPC501464-1GEA 696 EUR
APOSPC501464-1G APOSPC501464-250MG APOSPC501464-5G
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Fórmula: C₉H₉FN₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28397848
Número CAS: 1809015-20-0