Print…
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501459-1G PC501459-250MG PC501459-5G
APOSPC501459-1GEA 473 EUR
APOSPC501459-1G APOSPC501459-250MG APOSPC501459-5G
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Fórmula: C₆H₄BrFIN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28397846
Número CAS: 1936364-85-0