Print…
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC501453-1G PC501453-250MG
APOSPC501453-1GEA 766 EUR
APOSPC501453-1G APOSPC501453-250MG
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₄BrF₄N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28397844
Número CAS: 1034325-63-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III