Print…
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-5-nitrobenzene
PC501426-1G PC501426-5G
APOSPC501426-1GEA 406 EUR
APOSPC501426-1G APOSPC501426-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Peso Molecular: 234.023 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185623
Número CAS: 883987-75-5
UN: 3261
ADR: 8 III