Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene, 2-Chloro-5-nitrophenyl trifluoromethyl ether
PC501403-1G PC501403-250MG PC501403-5G
APOSPC501403-1GEA 301 EUR
APOSPC501403-1G APOSPC501403-250MG APOSPC501403-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₃
Peso Molecular: 241.552 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18393864
Número CAS: 113421-97-9