Print…
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-8-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC501400-1G PC501400-5G
APOSPC501400-1GEA 360 EUR
APOSPC501400-1G APOSPC501400-5G
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Fórmula: C₈H₃BrFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11899541
Número CAS: 1049118-00-4