Print…
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-carboxy-6-fluoroaniline
PC501399-1G PC501399-250MG PC501399-5G
APOSPC501399-1GEA 37.7 EUR
APOSPC501399-1G APOSPC501399-250MG APOSPC501399-5G
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Peso Molecular: 234.023 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04035659
Número CAS: 874784-14-2