Print…
5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501388-1G PC501388-250MG
APOSPC501388-1GEA 418 EUR
APOSPC501388-1G APOSPC501388-250MG
5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₉FO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28348626
Número CAS: 1845690-53-0