Print…
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Fluoro-4-methylsulphonylphenyl)ethanone
PC501386-1G PC501386-250MG
APOSPC501386-1GEA 433 EUR
APOSPC501386-1G APOSPC501386-250MG
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₉FO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20441520
Número CAS: 13372-52-6