Print…
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
PC501375-1G PC501375-250MG PC501375-5G
APOSPC501375-1GEA 58 EUR
APOSPC501375-1G APOSPC501375-250MG APOSPC501375-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrFO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28348619
Número CAS: 1401796-84-6
UN: 1759
ADR: 8,III