Print…
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501373-1G PC501373-5G
APOSPC501373-1GEA 0 EUR
APOSPC501373-1G APOSPC501373-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13191594
Número CAS: 1197193-11-5