Print…
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501371-1G PC501371-250MG
APOSPC501371-1GEA 364 EUR
APOSPC501371-1G APOSPC501371-250MG
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18378490
Número CAS: 411233-40-4