Print…
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC501367-1G PC501367-250MG
APOSPC501367-1GEA 1440 EUR
APOSPC501367-1G APOSPC501367-250MG
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide 95+%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrFO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28348618
Número CAS: 1192347-88-8