Print…
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Fluoro-3-methylsulphonylphenyl)methanol
PC501366-1G PC501366-250MG PC501366-5G
APOSPC501366-1GEA 696 EUR
APOSPC501366-1G APOSPC501366-250MG APOSPC501366-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol 95%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26051381
Número CAS: 1192347-87-7