Print…
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methylsulphonylbenzene
PC501365-1G PC501365-250MG PC501365-5G
APOSPC501365-1GEA 221 EUR
APOSPC501365-1G APOSPC501365-250MG APOSPC501365-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrFO₂S
Peso Molecular: 267.115 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20485579
Número CAS: 942199-49-7