Print…
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Fluoro-4-methylsulphonylphenyl)methanol
PC501364-1G PC501364-250MG PC501364-5G
APOSPC501364-1GEA 928 EUR
APOSPC501364-1G APOSPC501364-250MG APOSPC501364-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26051385
Número CAS: 1564471-90-4