Print…
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
PC501363-1G PC501363-250MG
APOSPC501363-1GEA 464 EUR
APOSPC501363-1G APOSPC501363-250MG
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₆BrFO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12032287
Número CAS: 959961-65-0