Print…
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromo-4-chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC50135-1G PC50135-250MG
APOSPC50135-1GEA 654 EUR
APOSPC50135-1G APOSPC50135-250MG
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24848700
Número CAS: 1449008-26-7