Print…
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501326-1G PC501326-250MG PC501326-5G
APOSPC501326-1GEA 111 EUR
APOSPC501326-1G APOSPC501326-250MG APOSPC501326-5G
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₆F₄O₂
Peso Molecular: 222.136 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203755
Número CAS: 773873-90-8