Print…
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-1-(4-bromo-3-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
PC501322-1G PC501322-250MG
APOSPC501322-1GEA 203 EUR
APOSPC501322-1G APOSPC501322-250MG
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride, tech
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₇BrFNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847050
Número CAS: 1260679-52-4