Print…
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501277-1G PC501277-5G PC501277-25G
APOSPC501277-1GEA 0 EUR
APOSPC501277-1G APOSPC501277-5G APOSPC501277-25G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₇BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22418610
Número CAS: 1261216-27-6