Print…
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-1-fluoro-3-iodo-2-nitrobenzene
PC501275-1G PC501275-250MG
APOSPC501275-1GEA 480 EUR
APOSPC501275-1G APOSPC501275-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₂BrFINO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28348556
Número CAS: 1807008-13-4