Print…
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Bromo-3-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC501269-1G PC501269-250MG
APOSPC501269-1GEA 719 EUR
APOSPC501269-1G APOSPC501269-250MG
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₃BrF₃IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28348550
Número CAS: 1935411-18-9