Print…
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501234-1G PC501234-5G
APOSPC501234-1GEA 31.9 EUR
APOSPC501234-1G APOSPC501234-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Fórmula: C₈H₉F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08700290
Número CAS: 937606-78-5