Print…
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50123-1G PC50123-5G
APOSPC50123-1GEA 154 EUR
APOSPC50123-1G APOSPC50123-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂ClF₂N
Peso Molecular: 173.547 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18415562
Número CAS: 103879-29-4