Print…
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501229-1G PC501229-5G PC501229-10G
APOSPC501229-1GEA 84.1 EUR
APOSPC501229-1G APOSPC501229-5G APOSPC501229-10G
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Fórmula: C₆H₅BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28348526
Número CAS: 186309-73-9