Print…
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501218-1G PC501218-250MG PC501218-5G
APOSPC501218-1GEA 0 EUR
APOSPC501218-1G APOSPC501218-250MG APOSPC501218-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₆BrFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28348517
Número CAS: 1784897-62-6