Print…
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501196-1G PC501196-5G PC501196-25G
APOSPC501196-1GEA 115 EUR
APOSPC501196-1G APOSPC501196-5G APOSPC501196-25G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₉H₆F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15142928
Número CAS: 1174006-08-6