Print…
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(bromomethyl)-2-fluoro-3-nitrobenzene
PC501172-1G PC501172-5G PC501172-25G
APOSPC501172-1GEA 77 EUR
APOSPC501172-1G APOSPC501172-5G APOSPC501172-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110170
Número CAS: 946125-65-1
UN: 3261
ADR: 8,III