Print…
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501169-1G PC501169-5G
APOSPC501169-1GEA 49.3 EUR
APOSPC501169-1G APOSPC501169-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11111001
Número CAS: 872366-63-7